Learn More
(+)-SJ733, MedChemExpress
Código de producto. 16497636
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
16497636 100 mg 100 miligramos
16490268 5 mg 5 miligramos
16471829 1 mg 1 miligramo
16457808 10 mg 10 miligramos
16413767 50 mg 50 miligramos
5 options
Código de producto. 16497636
Marca: Medchem Express HY19556
MedChemExpress (+)-SJ733 is an anti-malaria agent which can also inhibit Na+-ATPase PfATP4.
(+)-SJ733 is an anti-malaria agent which can also inhibit Na+-ATPase PfATP4.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material (+)-SJ733
Forma física Solid
CAS 1424799-20-1
Color Off-White
Cantidad 100 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C24H16F4N4O2
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation
Sinónimo SJ000557733
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (106.75 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](C1=C2C=CC=C1)[C@@H](C3=CC=CN=C3)N(CC(F)(F)F)C2=O)NC4=CC=C(F)C(C#N)=C4
Peso molecular (g/mol) 468.4
Formula Weight (peso de la fórmula) 468.4
Porcentaje de pureza 99.11%