Learn More
SJ572403, MedChemExpress
Código de producto. 16447597
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16447597 5 mg 5 miligramos
16445636 100 mg 100 miligramos
16434848 10 mg 10 miligramos
16421107 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16447597 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY114712
MedChemExpress SJ572403 (SJ403) is an inhibitor of disordered protein p27(Kip1). p27(Kip1) is a regulator of the CDKs that control eukaryotic cell division.
SJ572403 (SJ403) is an inhibitor of disordered protein p27(Kip1). p27(Kip1) is a regulator of the CDKs that control eukaryotic cell division.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SJ572403
CAS 19970-45-7
Color Off-White
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C13H17N5O2
Cantidad 5 mg
Sinónimo SJ403
Información de solubilidad DMSO : 13.89 mg/mL (50.45 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(N(C1=C(C2=O)N3C(N(C(C)=C3C)CC)=N1)C)N2C
Peso molecular (g/mol) 275.31
Formula Weight (peso de la fórmula) 275.31
Porcentaje de pureza 98.54%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death