Learn More
SJ-172550, MedChemExpress
Código de producto. 16477108
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16477108 10 mg 10 miligramos
16463147 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16477108 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY16664
MedChemExpress SJ-172550 is a small molecule inhibitor of MDMX; competes for the wild type p53 peptide binding to MDMX with an EC50 of 5 μM.
SJ-172550 is a small molecule inhibitor of MDMX
Especificaciones
Nombre del producto químico o material SJ-172550
CAS 431979-47-4
Color Red
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C22H21ClN2O5
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 33.33 mg/mL (77.72 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(/C1=C/C2=CC(Cl)=C(OCC(OC)=O)C(OCC)=C2)N(N=C1C)C3=CC=CC=C3
Peso molecular (g/mol) 428.87
Formula Weight (peso de la fórmula) 428.87
Porcentaje de pureza 95.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death