Learn More
Invitrogen™ SIX2 Polyclonal Antibody
Código de producto. 17227733 Tienda Thermo Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17227733 100 μL 100 microlitros
1 options
Código de producto. 17227733 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor PA5114967
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    506.00€
    425.04€ / 100 microlitros
    Ahorro 80.96€
    16% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Rabbit Polyclonal Antibody
Antibody detects endogenous levels of total SIX2.
This gene is a member of the vertebrate gene family which encode proteins homologous to the Drosophila 'sine oculis' homeobox protein. SIX2 is a transcription factor which, like other members of this gene family, may be involved in limb or eye development.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Antígeno SIX2
Aplicaciones Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica SIX2
N.º de referencia del gen Q62232, Q9NPC8
Alias de gen homeobox protein SIX2; Sine oculis homeobox homolog 2; sine oculis-related homeobox 2; sine oculis-related homeobox 2 homolog; SIX homeobox 2; SIX2
Símbolos de los genes SIX2
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human SIX2(Accession Q9NPC8), corresponding to amino acid residues S207-V257.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 10736, 20472, 366542
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG