Learn More
Sivelestat sódico, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sivelestat Sodium |
| CAS | 150374-95-1 |
| Fórmula molecular | C20H21N2NaO7S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | N-[2-[[[4-(2,2-Dimethyl-1-oxopropoxy)phenyl]sulfonyl]amino]benzoyl]-glycine Monosodium Salt, ONO 5046-Na, Sodium Sivelestat |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C20H22N2O7S.Na/c1-20(2,3)19(26)29-13-8-10-14(11-9-13)30(27,28)22-16-7-5-4-6-15(16)18(25)21-12-17(23)24;/h4-11,22H,12H2,1-3H3,(H,21,25)(H,23,24);/q;+1/p-1 |
| SMILES | [Na+].CC(C)(C)C(=O)Oc1ccc(cc1)S(=O)(=O)Nc2ccccc2C(=O)NCC(=O)[O-] |
| Nombre IUPAC | sodio;2-[[2-[[4-(2,2-dimetilpropanoiloxi)fenil]sulfonilamino]benzoil]amino]acetato |
| Peso molecular (g/mol) | 456.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 456.0967 |