Learn More
Sivelestat sodium tetrahydrate, MedChemExpress
Descripción
Sivelestat (EI546) sodium tetrahydrate is a competitive inhibitor of human neutrophil elastase, with an IC50 of 44 nM and a Ki of 200 nM. Sivelestat (EI546) sodium tetrahydrate has the potential for the study of acute lung injury/acute respiratory distress syndrome or disseminated intravascular coagulation in COVID-19.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sivelestat sodium tetrahydrate |
| CAS | 201677-61-4 |
| Color | Blanco |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H29N2NaO11S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | EI546 sodium tetrahydrateLY544349 sodium tetrahydrateONO5046 sodium tetrahydrate |
| Información de solubilidad | DMSO : 250 mg/mL (473.03 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(C)(C)C(OC1=CC=C(S(=O)(NC2=CC=CC=C2C(NCC(O[Na])=O)=O)=O)C=C1)=O.O.O.O.O |
| Peso molecular (g/mol) | 528.51 |
| Mostrar más |