Learn More
Sivelestat, MedChemExpress
Descripción
Sivelestat (EI546) is a competitive inhibitor of human neutrophil elastase, with an IC50 of 44 nM and a Ki of 200 nM. Sivelestat (EI546) has the potential for the study of acute lung injury/acute respiratory distress syndrome or disseminated intravascular coagulation in COVID-19.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sivelestat |
| CAS | 127373-66-4 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C20H22N2O7S |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | EI546 LY544349 ONO5046 |
| Información de solubilidad | DMSO : ≥ 100 mg/mL (230.17 mM) ∣Ethanol : 3.03 mg/mL (6.97 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | CC(C)(C)C(OC1=CC=C(S(=O)(NC2=CC=CC=C2C(NCC(O)=O)=O)=O)C=C1)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 434.46 |
| Mostrar más |