Learn More
Fitoesteroles, grado práctico, MP Biomedicals™
Código de producto. 11406272 Tienda MP Biomedicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
500 g
Tamaño de la unidad:
500 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
11406272 500 g 500 g
1 options
Código de producto. 11406272 Proveedor MP Biomedicals N.º de proveedor 0210288690
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.00€
    333.90€ / 500 g
    Ahorro 17.10€
    4% Descuento
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 05-02-2027
CAS 83-46-5
Fórmula molecular C29H50O
Peso molecular (g/mol) 414.718
Clave InChI KZJWDPNRJALLNS-VJSFXXLFSA-N
Sinónimo 22,23-dihydrostigmasterol, α-Dihydrofucosterol, 24β-Ethylcholesterol, 5-Stigmasten-3β-ol, 22,23-dihydrostigmasterol, azuprostat, triastonal, cinchol, rhamnol, harzol
PubChem CID 222284
ChEBI CHEBI:27693
Nombre IUPAC (3S,8S,9S,10R,13R,14S,17R)-17-[(2R,5R)-5-etil-6-metilheptan-2-il]-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-3-ol
SMILES CCC(CCC(C)C1CCC2C1(CCC3C2CC=C4C3(CCC(C4)O)C)C)C(C)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Phytosterols
Color Blanco
Cantidad 500 g
Formula Weight (peso de la fórmula) 414.7
Grado Práctico
Forma física Polvo