Learn More
Invitrogen™ SiteClick™ sDIBO Alkyne Kits for Antibody Labeling
Código de producto. 16804076
Cambiar vista
Click to view available options
Etiqueta o tinte:
Alexa Fluor™ 488
Alexa Fluor™ 555
Alexa Fluor™ 647
Amina primaria
Biotina
pHrodo™ Deep Red
pHrodo™ iFL rojo
Escala de etiquetado:
1 mg
100-250 µg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
1 set
5 miligramos
cada uno
16 product options available for selection
Product selection table with 16 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Etiqueta o tinte Escala de etiquetado Tamaño de la unidad
16804076 Alexa Fluor™ 488 1 mg 1 miligramo
15980573 Alexa Fluor™ 488 100-250 µg cada uno
15998810 Alexa Fluor™ 647 100-250 µg cada uno
15910583 Amina primaria 100-250 µg cada uno
15956065 pHrodo™ iFL rojo 100-250 µg 1 set
17133783 Biotina 1 mg 1 miligramo
17143783 pHrodo™ iFL rojo 1 mg 1 miligramo
17153783 Alexa Fluor™ 647 1 mg 1 miligramo
17163783 Biotina 5 mg 5 miligramos
17173783 pHrodo™ iFL rojo 5 mg 1 miligramo
17183783 Alexa Fluor™ 488 5 mg 1 miligramo
17193783 Alexa Fluor™ 647 5 mg 1 miligramo
17172534 pHrodo™ Deep Red 100-250 µg 1 set
17182534 pHrodo™ Deep Red 1 mg 1 set
15990573 Alexa Fluor™ 555 100-250 µg cada uno
15900583 Biotina 100-250 µg cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 16 options available.
16 options
Código de producto. 16804076 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor S10904
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Conecte fácilmente las etiquetas Alexa Fluor™ pHrodo™ y de alquino sDIBO de biotina a anticuerpos modificados mediante la química SiteClick™.
Genere conjugados de anticuerpos etiquetados específicos del sitio con los alquinos SiteClick sDIBO para el etiquetado de anticuerpos. Nuestros kits de etiquetado de anticuerpos de sDIBO SiteClick están optimizados para su uso junto con los kits de modificación con azida SiteClick (S20026, S10900 o S10901, que se venden por separado) y contienen reactivos suficientes para realizar una reacción de conjugado de una etiqueta de alquino sDIBO SiteClick utilizando 100 μg, 1 mg o 5 mg de anticuerpo IgG modificado con azida. Los alquinos sDIBO SiteClick para el etiquetado de anticuerpos utilizan química de clic sin cobre para vincular covalentemente un colorante Alexa Fluor etiquetado con dibenzociclooctinas (sDIBO), un colorante pHrodo o biotina a un anticuerpo modificado con azida. La etiqueta, cuando se une al anticuerpo, se encuentra lejos de su dominio de unión al antígeno.
Cree sus propios conjugados de anticuerpos con etiqueta covalente mediante las etiquetas de alquino sDIBO SiteClick, que están diseñadas para su uso con anticuerpos modificados con azida. Los kits de etiquetado de anticuerpos de alquino sDIBO SiteClick incluyen el alquino sDIBO y el concentrador de anticuerpos, lo que permite la unión covalente sin cobre de los colorantes Alexa Fluor y pHrodo, biotina o moléculas de su elección. Cuando se utiliza con el kit de modificación con azida de anticuerpos SiteClick (disponible por separado como los n.º cat. S20026, S10900, S10901), el etiquetado se produce en los glicanos ligados a N de cadena pesada, lejos del dominio de unión al antígeno, lo que permite una excelente reproducibilidad entre reacciones de etiquetado separadas y varias especies y subtipos de anticuerpos. Los kits de alquinos sDIBO SiteClick para el etiquetado de anticuerpos están optimizados para reacciones de conjugado, unión covalente de 100 µg, 1 mg o 5 mg de anticuerpos IgG modificados con azida.
El kit de modificación con azida de anticuerpos SiteClick (n.º cat. S20026, S10900, S10901) se recomienda para la unión de una fracción de azida a las cadenas pesadas de un anticuerpo IgG sin etiquetar. También son adecuados otros anticuerpos diseñados que contienen fracciones de azida.
Cuando se utiliza junto con el kit de modificación con azida de anticuerpos SiteClick, los kits de alquino sDIBO SiteClick para el etiquetado de anticuerpos le ofrecen la opción de probar diferentes etiquetas fluorescentes para su anticuerpo, unir otras moléculas mediante estreptavidina o unir su propia molécula mediante fracciones reactivas a las aminas, dependiendo de su ensayo. Nuestros alquinos sDIBO son versiones mejoradas ciclooctinos DIBO originales, que producen conjugados que son menos «pegajosos» y emiten un fondo de señal más bajo en las muestras biológicas.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad for 1 mg of Ab
Contenido del kit Contiene 1 vial de alquino sDIBO SiteClick Alexa Fluor 488 para el etiquetado de anticuerpos en DMSO de 50 µl y 1 concentrador de anticuerpos
Tipo de filtro GFP
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador (2 °C a 8 °C) y proteger de la luz.
Reactividad química Azida
Líneas láser del citómetro de flujo Azul
Método de etiquetado Química clic
Escala de etiquetado 1 mg
Condiciones de envío Hielo húmedo
Fracción reactiva Alquino SDIBO
Etiqueta o tinte Alexa Fluor™ 488
Color Verde
Línea de productos Alexa Fluor, SiteClick
Diana de etiquetado Anticuerpos modificados con azida
Excitación/emisión 490/525