Learn More
Invitrogen™ SiteClick™ Kits de etiquetado de anticuerpos Duet y Quartet
Descripción
SiteClick Los kits de etiquetado de anticuerpos Duet y Quartet se utilizan para crear anticuerpos modificados con azido, específicos del sitio y listos para etiquetar, sin modificaciones genéticas prolongadas. Nuestra enzima impulsada SiteClick El etiquetado une con precisión una fracción azido a las cadenas pesadas de los anticuerpos IgG, preservando los dominios de unión al antígeno para una unión óptima al objetivo. Esta selectividad del sitio se dirige a los dominios de carbohidratos en la región Fc, aplicable a todos los anticuerpos IgG independientemente del isotipo o la especie huésped.
El SiteClick El kit de etiquetado de anticuerpos Quartet ofrece hasta cuatro cargas útiles por anticuerpo (DOS 4) en menos de 24 horas, mientras que SiteClick El kit de etiquetado de anticuerpos Duet permite la conexión de dos cargas útiles (DOS 2) en solo 4 horas.
Características de la SiteClick Los kits de etiquetado de anticuerpos Duet y Quartet incluyen:
- Modifique cualquier especie o isotipo de anticuerpo IgG con un kit completo
- Siga un protocolo breve y sencillo
- Preserve la función de los anticuerpos con un etiquetado eficiente y específico del sitio
- Consiga resultados consistentes con una química de etiquetado reproducible
- Desarrollar anticuerpos terapéuticos, conjugados anticuerpo-fármaco, conjugados anticuerpo-oligo, anticuerpos biespecíficos e inmunodiagnósticos.
Una vez modificado con azido, puede elegir entre una variedad de SiteClick Etiquetas de alquino sDIBO o DBCO para unión covalente a través de química de clic sin cobre en condiciones suaves. Disfrute de la flexibilidad de seleccionar diferentes etiquetas fluorescentes, incluidas Alexa Fluor , pHrodo , y LysoLight colorantes, o conjugar otras moléculas como biotina, oligos, toxinas o degradadores.
SiteClick El etiquetado es útil para desarrollar anticuerpos terapéuticos, conjugados anticuerpo-fármaco, productos biológicos y pruebas de inmunodiagnóstico, lo que ayuda a garantizar una alta especificidad, un etiquetado reproducible y un rendimiento preservado de los anticuerpos.
Costumbre SiteClick Servicio de etiquetado de anticuerpos
Desbloquea todo el potencial de tus anticuerpos con nuestro Custom SiteClick Servicio de etiquetado de anticuerpos y etiquetas personalizadas. Si los métodos convencionales han fallado o han reducido la actividad de sus anticuerpos, nuestro equipo de expertos puede ayudarlo. Ofrecemos etiquetas compatibles con SiteClick en formato masivo y etiquetado personalizado con una variedad de moléculas de detección, incluidas Alexa Fluor , LysoLight , y pHrodo colorantes, así como biotina y R-PE.
Interesado en usar SiteClick ¿Tecnología más allá de su investigación interna? Permítanos ayudarle a utilizar esto en la fabricación de sus productos y servicios. Consulte sobre las opciones de licencia para sus aplicaciones comerciales.
Especificaciones
Especificaciones
| Características ecológicas | Mayor estabilidad, menos desperdicio |
| Para utilizar con (aplicación) | Producción y etiquetado de anticuerpos |
| Tipo de producto | Duet Antibody Modification Kit |
| Cantidad | 3 x 100 μg |
| Suficiente para | 3 Etiquetas |
| Contenido y almacenamiento | 2 °C a 8 °C |
| Para utilizar con (equipo) | Benchtop Centrifuge |
| Método de etiquetado | Click Chemistry |
| Condiciones de envío | Wet Ice |
| Línea de productos | SiteClick |
| Mostrar más |
Para su uso en investigación o procesos de fabricación posteriores. No apto para uso diagnóstico ni para la administración directa en seres humanos ni en animales.
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.