Learn More
Invitrogen™ SiteClick™ Qdot™ Antibody Labeling Kits
Código de producto. 15128735
Cambiar vista
Click to view available options
Etiqueta o tinte:
Qdot 525
Qdot 565
Qdot 585
Qdot 605
Qdot 625
Qdot 655
Qdot 705
Qdot 800
Tamaño de la unidad:
1 set
cada uno
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Etiqueta o tinte unitSize
15128735 Qdot 525 cada uno
15138735 Qdot 655 cada uno
15136585 Qdot 705 1 set
15148735 Qdot 565 cada uno
15158735 Qdot 585 cada uno
15168735 Qdot 625 cada uno
15188735 Qdot 800 cada uno
15198735 Qdot 605 cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Código de producto. 15128735 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor S10449
Genere anticuerpos con etiquetas brillantes para la citometría de flujo, la adquisición de imágenes por fluorescencia o la detección Western blot mediante los kits de etiquetado de anticuerpos SiteClick™ Qdot™ R-PE y de biotina.
Genere anticuerpos perfectamente etiquetados con los kits de etiquetado de anticuerpos SiteClick R-PE, Qdot o de biotina. Esta selectividad del sitio se logra al dirigirse a los dominios de carbohidratos presentes en esencialmente todos los anticuerpos IgG, independientemente del isotipo y las especies huésped. Dependiendo de la etiqueta, el anticuerpo conjugado con SiteClick R-PE, Qdot o de biotina resultante se puede utilizar en citometría de flujo, adquisición de imágenes por fluorescencia o detección Western blot. Cada kit contiene todo lo necesario para etiquetar 100 μg de anticuerpo IgG con un protocolo paso a paso fácil de seguir. Consiga un etiquetado altamente eficaz, específico del sitio y reproducible con los kits de etiquetado de anticuerpos SiteClick R-PE, Qdot o de biotina.
La química de etiquetado convencional de aminas o tioles puede dar lugar al etiquetado del dominio de unión al antígeno o comprometer la estructura de un anticuerpo. Sin embargo, la tecnología de etiquetado SiteClick une la etiqueta en condiciones suaves a las cadenas pesadas de un anticuerpo IgG, lo que garantiza que los dominios de unión al antígeno permanecen disponibles para su unión al objetivo del antígeno. Dado que los kits de etiquetado SiteClick permiten una unión selectiva del sitio sencilla y suave de las moléculas de detección a los glicanos ligados a N de cadena pesada, lejos del dominio de unión al antígeno, se logra una excelente reproducibilidad durante los etiquetados secuenciales, así como entre anticuerpos. No se requieren pasos de reducción agresivos y el etiquetado de anticuerpos es uniforme y reproducible cada vez que se realiza.
El flujo de trabajo de etiquetado de anticuerpos SiteClick R-PE, Qdot o de biotina consta de tres pasos:
1. modificación del dominio de carbohidratos de anticuerpos,
2. unión de azidas al anticuerpo y
3. conjugación con la etiqueta modificada de DIBO.
Este flujo de trabajo emplea una química de Click sin cobre para vincular covalentemente la etiqueta que contiene la fracción de DIBO con el anticuerpo modificado con azidas. El etiquetado de anticuerpos con el sistema de etiquetado de anticuerpos SiteClick le da la confianza de que el anticuerpo se etiquetará de la misma manera cada vez, sin necesidad de optimizar la reacción. Esto significa que el mismo número de colorantes se une a cada molécula, se conserva el sitio de unión al antígeno y se obtienen los mismos resultados cada vez.
Características importantes de los kits de etiquetado de anticuerpos SiteClick Qdot:
• Incluye todo lo necesario para etiquetar 100 µg de anticuerpo IgG (de 100 a 250 µg de anticuerpo IgG con el kit de etiquetado de anticuerpos de biotina SiteClick)
• Protocolo fácil de seguir paso a paso que requiere solo unas horas de tiempo práctico para completarse.
• La química de etiquetado reproducible, específica del sitio y altamente eficiente da como resultado un conjugado de anticuerpos de alta calidad.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Contenido del kit Contiene todo lo necesario para modificar con azida y etiquetar 100 µg de anticuerpo.
Tipo de producto Labeling Kit
Cantidad 1 kit
Contenido y almacenamiento Almacenar todo el kit a entre 2 y 6 °C al recibirlo
Excitación/emisión 405/525
Método de etiquetado Sistema de etiquetado SiteClick
Escala de etiquetado 100 μg
Condiciones de envío Hielo húmedo
Línea de productos Qdot, SiteClick
Etiqueta o tinte Qdot 525
Color Verde
Labeling Target IgG
Tipo de filtro GFP, Qdot 525-800
Líneas láser del citómetro de flujo UV, violeta, azul