Learn More
Invitrogen™ SiteClick™ Antibody Azido Modification Kit
Código de producto. 16605435
Cambiar vista
Click to view available options
Escala de etiquetado:
1 mg
100 - 250 μg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 set
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Escala de etiquetado Tamaño de la unidad
16605435 1 mg 1 set
16615435 5 mg 1 set
15846114 100 - 250 μg 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16605435 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor S10900
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Cree un anticuerpo modificado con azido específico de un sitio listo para etiquetar sin una modificación genética prolongada e ineficaz utilizando el kit de modificación de azido de anticuerpos SiteClick.
Create a label-ready, site-specific, azido-modified antibody without lengthy genetic modification using the SiteClick Antibody Azido Modification Kit. Use this kit to carry out a two-step conjugation process over three days. SiteClick labeling uses enzymes to attach an azido moiety to the heavy chains of an IgG antibody, ensuring the antigen-binding domains remain unaltered.
Cree un anticuerpo modificado con azido específico de un sitio listo para etiquetar sin una modificación genética prolongada e ineficaz utilizando el kit de modificación de azido de anticuerpos SiteClick. El etiquetado SiteClick utiliza enzimas para asociar específicamente una fracción de azido a las cadenas pesadas de un anticuerpo IgG, lo que garantiza que los dominios de unión al antígeno permanezcan sin modificarse para unirse al antígeno objetivo. Esta selectividad del sitio se logra seleccionando los dominios de carbohidratos presentes básicamente en todos los anticuerpos IgG, independientemente del isotipo y las especies del huésped. Una vez modificado con azido, están disponibles varios alquinos etiquetados con SiteClick para asociarlos al anticuerpo a través de la química de clic según su escala elegida. Esto proporciona la flexibilidad de elegir diferentes etiquetas para su anticuerpo dependiendo de su ensayo.
Características del kit de modificación de azido de anticuerpos SiteClick:
• Contiene todo lo necesario para modificar cualquier especie o isotipo de anticuerpo IgG
• Protocolo paso a paso de fácil seguimiento
• Altamente eficaz, específico del sitio, resultados de la química reproducible del etiquetado en conjugado del anticuerpo de la alta calidad
Más información sobre la tecnlogía de etiquetado SiteClick›
Servicios personalizados de etiquetado de anticuerpos SiteClick y etiquetas sDIBO
Si tiene un anticuerpo que se considera 'difícil de etiquetar' o ha perdido actividad después de etiquetar usando un método convencional, póngase en contacto con nuestros representantes del servicio personalizado para determinar si el servicio de etiquetado de anticuerpos SiteClick sería adecuado para su anticuerpo. Ofrecemos servicios personalizados de etiquetado de anticuerpos SiteClick completos con la opción de detección de múltiples moléculas, incluyendo la biotina, colorantes Alexa Fluor, fluoróforos Qdot, R-PE, quelatos para imágenes PET, y muchos otros.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de modificación de anticuerpos con azida
Cantidad for 1 mg of Ab
Contenido y almacenamiento Almacenar entre 2 ° y 8 °C. No la congele.
Escala de etiquetado 1 mg
Condiciones de envío Hielo húmedo
Línea de productos SiteClick
Reactividad química Azide
Fracción reactiva Azide
Etiqueta o tinte Alexa Fluor 488, Alexa Fluor 647, Alexa Fluor 555
Color Clear
Labeling Target Anticuerpos