Learn More
Invitrogen™ SiteClick™ Antibody Azido Modification Kit
Código de producto. 15846114
Cambiar vista
Click to view available options
Escala de etiquetado:
1 mg
100 - 250 μg
5 mg
Tamaño de la unidad:
1 set
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Escala de etiquetado Tamaño de la unidad
15846114 100 - 250 μg 1 set
16605435 1 mg 1 set
16615435 5 mg 1 set
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27970
Código de producto. 15846114 Proveedor Invitrogen™ N.º de proveedor S20026
Siga avanzando en su investigación con nuestra oferta 3 por 2
Usar código promocional 27970
Ver todas las promociones
 Artículo restringido
En stock
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Para beneficiarse del descuento, los clientes deben comprar tres unidades del mismo producto al precio de catálogo en un solo pedido para recibir el 33.33% de descuento No hay límite para los múltiplos de 3 que los clientes pueden comprar PCODE:27970
Cree un anticuerpo modificado con azido específico de un sitio listo para etiquetar sin una modificación genética prolongada e ineficaz utilizando el kit de modificación de azido de anticuerpos SiteClick.
Create a label-ready, site-specific, azido-modified antibody without lengthy genetic modification using the SiteClick Antibody Azido Modification Kit. Use this kit to carry out a two-step conjugation process over three days. SiteClick labeling uses enzymes to attach an azido moiety to the heavy chains of an IgG antibody, ensuring the antigen-binding domains remain unaltered.
Cree un anticuerpo modificado con azido específico de un sitio listo para etiquetar sin una modificación genética prolongada e ineficaz utilizando el kit de modificación de azido de anticuerpos SiteClick. El etiquetado SiteClick utiliza enzimas para asociar específicamente una fracción de azido a las cadenas pesadas de un anticuerpo IgG, lo que garantiza que los dominios de unión al antígeno permanezcan sin modificarse para unirse al antígeno objetivo. Esta selectividad del sitio se logra seleccionando los dominios de carbohidratos presentes básicamente en todos los anticuerpos IgG, independientemente del isotipo y las especies del huésped. Una vez modificado con azido, está disponible una variedad de etiquetas de alquino sDIBO para asociarlas al anticuerpo a través de la química de clic (consulte la siguiente lista). Esto proporciona la flexibilidad de elegir diferentes etiquetas para su anticuerpo dependiendo de su ensayo.
Características del kit de modificación de azido de anticuerpos SiteClick:
• Contiene todo lo necesario para etiquetar 100–250 µg de anticuerpos IgG
• Protocolo paso a paso fácil de seguir
• Altamente eficaz, específico del sitio, resultados químicos de etiquetado reproducibles en conjugado de anticuerpos de alta calidad
Más información sobre la tecnología de etiquetado SiteClick ›
Productos relacionados
Alquino Click-iT Alexa Fluor 488 sDIBO para el etiquetado de anticuerpos
Alquino Click-iT Alexa Fluor 555 sDIBO para el etiquetado de anticuerpos
Alquino Click-iT Alexa Fluor 647 sDIBO para el etiquetado de anticuerpos
Alquino Click-iT biotina sDIBO para el etiquetado de anticuerpos
Alquino Click-iT amina sDIBO para el etiquetado de anticuerpos
Alquino Click-iT SDP éster sDIBO para el etiquetado de anticuerpos
Personalice el servicio de etiquetado de anticuerpos SiteClick
Si tiene un anticuerpo que se considera «difícil de etiquetar» o ha perdido actividad después del etiquetado utilizando un método convencional, póngase en contacto con nuestros representantes del servicio de personalización para determinar si el Servicio de etiquetado de anticuerpos SiteClick sería adecuado para su anticuerpo. Ofrecemos servicios personalizados de etiquetado de anticuerpos SiteClick completos con la opción de detección de múltiples moléculas, incluyendo la biotina, colorantes Alexa Fluor, fluoróforos Qdot, R-PE, quelatos para imágenes PET, y muchos otros.
Información de órdenes
Almacenar en refrigerador (2–8 °C), desecar, proteger de la luz y no congelar.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo de producto Kit de modificación de anticuerpos con azida
Cantidad for 100-250 μg of Ab
Contenido y almacenamiento Almacenar en el refrigerador de 2 °C a 8 °C, desecar, proteger de la luz y no congelar.
Escala de etiquetado 100 - 250 μg
Condiciones de envío Temperatura ambiente
Línea de productos SiteClick
Reactividad química Azide
Etiqueta o tinte Azide, Alexa Fluor 555, Alexa Fluor 488
Color Clear
Labeling Target Anticuerpos