Learn More
Sitaxsentan sodium, MedChemExpress
Código de producto. 16495286
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16495286 100 mg 100 miligramos
16457117 5 mg 5 miligramos
16434398 10 mg 10 miligramos
16430717 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16495286 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY11103
MedChemExpress Sitaxsentan sodium (IPI 1040 sodium; TBC11251 sodium) is an orally active, highly selective antagonist of endothelin A receptors.
Sitaxsentan sodium (IPI 1040 sodium
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sitaxsentan sodium
CAS 210421-74-2
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C18H14ClN2NaO6S2
Cantidad 100 mg
Sinónimo IPI 1040 sodiumTBC11251 sodium
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (209.69 mM; Need ultrasonic) ∣H2O : 100 mg/mL (209.69 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=S(C1=C(SC=C1)C(CC2=C(C=C3OCOC3=C2)C)=O)(N([Na])C4=C(C(C)=NO4)Cl)=O
Peso molecular (g/mol) 476.89
Formula Weight (peso de la fórmula) 476.89
Porcentaje de pureza 98.73%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) COVID-19-immunoregulation