Learn More
Sitafloxacina Sesquihidrato, TRC
Código de producto. 30135570
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
30135570 50 mg 50 miligramos
30004719 10 mg 10 miligramos
30009904 5 mg 5 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30135570 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS49092050MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163253-35-8
Fórmula molecular 2 C19 H18 Cl F2 N3 O3 . 3 H2 O
Peso molecular (g/mol) 873.67
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 7-[(7S)-7-amino-5-azaspiro[2.4]hept-5-yl]-8-chloro-6-fluoro-1-[(1R,2S)-2-fluorocyclopropyl]-1,4-dihydro-4-oxo-, hydrate (2:3), 3-Quinolinecarboxylic acid, 7-(7-amino-5-azaspiro[2.4]hept-5-yl)-8-chloro-6-fluoro-1-(2-fluorocyclopropyl)-1,4-dihydro-4-oxo-, hydrate (2:3), [1R-[1α(S*),2α]]-, Sitafloxacin sesquihydrate
Nombre IUPAC 7-[(7S)-7-amino-5-azaspiro[2.4]heptano-5-il]-8-cloro-6-fluoro-1-[(1R,2S)-2-fluorociclopropilo]-4-oxoquinolina-3-carboxílico; trihidrato
SMILES O.O.O.N[C@@H]1CN(CC12CC2)c3c(F)cc4C(=O)C(=CN([C@@H]5C[C@@H]5F)c4c3Cl)C(=O)O.N[C@@H]6CN(CC67CC7)c8c(F)cc9C(=O)C(=CN([C@@H]%10C[C@@H]%10F)c9c8Cl)C(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sitafloxacin Sesquihydrate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 50 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C19H18ClF2N3O3.3H2O/c2*20-14-15-8(17(26)9(18(27)28)5-25(15)12-4-10(12)21)3-11(22)16(14)24-6-13(23)19(7-24)1-2-19;;;/h2*3,5,10,12-13H,1-2,4,6-7,23H2,(H,27,28);3*1H2/t2*10-,12+,13+;;;/m00.../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 872.2326
Porcentaje de pureza >95%