Learn More
Sitafloxacina sesquihidrato, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 16534414 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
250 mg
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
250 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16534414 250 mg 250 miligramos
16524414 1 g 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 16534414 Proveedor Thermo Scientific Acros N.º de proveedor 464372500
Solicitar formato a granel o personalizado
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 163253-35-8
Fórmula molecular C38H42Cl2F4N6O9
Peso molecular (g/mol) 873.68
Clave InChI MPORYQCGWFQFLA-UHFFFAOYNA-N
Nombre IUPAC ácido bis(7-{7-amino-5-azaspiro[2.4]heptan-5-il}-8-cloro-6-fluoro-1-(2-fluorociclopropil)-4-oxo-1,4-dihidroquinolina-3-carboxílico) trihidrato
SMILES O.O.O.NC1CN(CC11CC1)C1=C(F)C=C2C(=O)C(=CN(C3CC3F)C2=C1Cl)C(O)=O.NC1CN(CC11CC1)C1=C(F)C=C2C(=O)C(=CN(C3CC3F)C2=C1Cl)C(O)=O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sitafloxacin sesquihydrate
Cantidad 250 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 436.84
compliance-icons
Nombre del producto
  • Sitafloxacin sesquihydrate
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
Consejos de prudencia
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contain: Sitafloxacin hydrate