Learn More
Sitafloxacina 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30315146
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Tamaño de la unidad:
1 ml
30315146 1 mL 1 ml
1 options
Código de producto. 30315146 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREA16970810AL100
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sitafloxacin
CAS 127254-12-0
Nombres de analitos o componentes Sitafloxacin
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C19 H18 Cl F2 N3 O3
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-Quinolinecarboxylic acid, 7-[(7S)-7-amino-5-azaspiro[2.4]hept-5-yl]-8-chloro-6-fluoro-1-[(1R,2S)-2-fluorocyclopropyl]-1,4-dihydro-4-oxo-, 3-Quinolinecarboxylic acid, 7-(7-amino-5-azaspiro[2.4]hept-5-yl)-8-chloro-6-fluoro-1-(2-fluorocyclopropyl)-1,4-dihydro-4-oxo-, [1R-[1α(S*),2α]]-, 5-Azaspiro[2.4]heptane, 3-quinolinecarboxylic acid deriv., 7-[(7S)-7-Amino-5-azaspiro[2.4]hept-5-yl]-8-chloro-6-fluoro-1-[(1R,2S)-2-fluorocyclopropyl]-1,4-dihydro-4-oxo-3-quinolinecarboxylic acid, DU 6859, DU 6859a, Gracevit;
Fórmula InChI InChI=1S/C19H18ClF2N3O3/c20-14-15-8(17(26)9(18(27)28)5-25(15)12-4-10(12)21)3-11(22)16(14)24-6-13(23)19(7-24)1-2-19/h3,5,10,12-13H,1-2,4,6-7,23H2,(H,27,28)/t10-,12+,13+/m0/s1
SMILES N[C@@H]1CN(CC12CC2)c3c(F)cc4C(=O)C(=CN([C@@H]5C[C@@H]5F)c4c3Cl)C(=O)O
Nombre IUPAC Ácido 7-[(7S)-7-amino-5-azaespiro[2.4]heptan-5-il]-8-cloro-6-fluoro-1-[(1R,2S)-2-fluorociclopropil]-4-oxo-quinolin-3-carboxílico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 409.81
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 409.1005 g/mol