Learn More
mb2 Taburete para sentarse y pararse, Anti-Static
Código de producto. 30130611
Cambiar vista
Click to view available options
Color:
Negro
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Color Tamaño de la unidad
30130611 Negro cada uno
1 options
Código de producto. 30130611 Proveedor mb2 N.º de proveedor ADP/AS
Ofertas de fin de año en equipamiento
Usar código promocional 28000
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 25-09-2026
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Taburete antiestático para sentarse y pararse
  • Taburete de pie de poliuretano antiestático
  • Rango de altura del asiento de 25 a 34 in.
  • Inclinación del asiento 15 °C
  • deslizadores de goma
Especificaciones
Tipo de producto Silla ESD
Color Negro
Ajustable (altura) Sí
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Altura del asiento Entre 650 y 850 mm
Peso (métrico) 9 kg
Con reposabrazos No
Con respaldo No
Con ruedas giratorias No
Reposapiés No
Con soporte lumbar N.º
Con inclinación Sí
Material Poliuretano
Tipo de asiento Taburete