Learn More
Sal de sulfato de siomicina, TRC
Código de producto. 30134122
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
500 mg
5 g
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
5 g
500 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30134122 500 mg 500 miligramos
30136679 5 g 5 g
17939849 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30134122 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS488505500MG
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 17-12-2026
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53179-09-2
Fórmula molecular 2 C19 H37 N5 O7 . 5 H2 O4 S
Peso molecular (g/mol) 1385.45
Sinónimo D-Streptamine, O-3-deoxy-4-C-methyl-3-(methylamino)-β-L-arabinopyranosyl-(1→6)-O-[2,6-diamino-2,3,4,6-tetradeoxy-α-D-glycero-hex-4-enopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-, sulfate (2:5), D-Streptamine, O-3-deoxy-4-C-methyl-3-(methylamino)-β-L-arabinopyranosyl-(1→6)-O-[2,6-diamino-2,3,4,6-tetradeoxy-α-D-glycero-hex-4-enopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-, sulfate (2:5) (salt) (9CI), Antibiotic 66-40 sulfate, Baymicin, Extramycin, Mensiso, Sisobiotic, Sisolline, Sisomicin sulfate, Sisomin, Sisomycin sulfate, Sissomicin sulfate
Nombre IUPAC (2R,3R,4R,5R)-2-[(1S,2S,3R,4S,6R)-4,6-diamino-3-[[(2S,3R)-3-amino-6-(aminometil)-3,4-dihidro-2H-piran-2-il]oxi]-2-hidroxiciclohexil]oxi-5-metil-4-(metilamino)oxano-3,5-diol; Ácido sulfúrico
SMILES CN[C@@H]1[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]2[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]3OC(=CC[C@H]3N)CN)[C@@H]2O)OC[C@]1(C)O.CN[C@@H]4[C@@H](O)[C@@H](O[C@H]5[C@H](N)C[C@H](N)[C@@H](O[C@H]6OC(=CC[C@H]6N)CN)[C@@H]5O)OC[C@]4(C)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sisomicin Sulfate
Notas de grado de pureza HPLC
Cantidad 500 mg
Fórmula InChI InChI=1S/2C19H37N5O7.5H2O4S/c2*1-19(27)7-28-18(13(26)16(19)24-2)31-15-11(23)5-10(22)14(12(15)25)30-17-9(21)4-3-8(6-20)29-17;5*1-5(2,3)4/h2*3,9-18,24-27H,4-7,20-23H2,1-2H3;5*(H2,1,2,3,4)/t2*9-,10+,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-,19+;;;;;/m11...../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 1384.3755
Porcentaje de pureza >95%