Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sisomicin sulfate, 90%
Código de producto. 15427279
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 g
Tamaño de la unidad:
1 g
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15427279 1 g 1 g
1 options
Código de producto. 15427279 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J66063.03
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 15-12-2026
Añadir a la cesta
CAS: 53179-09-2 | C19H39N5O11S | 545.605 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 53179-09-2
Fórmula molecular C19H39N5O11S
Peso molecular (g/mol) 545.605
Número MDL MFCD00058308
Clave InChI JVTNJDPXUPRGIE-DAVQCCERSA-N
Sinónimo sisomicin sulfate
PubChem CID 123134107
Nombre IUPAC (2S,3R,4S,5S)-2-[(2S,3S,4R,6S)-4,6-diamino-3-[[3-amino-6-(aminomethyl)-3,4-dihydro-2H-pyran-2-yl]oxy]-2-hydroxycyclohexyl]oxy-5-methyl-4-(methylamino)oxane-3,5-diol;sulfuric acid
SMILES CC1(COC(C(C1NC)O)OC2C(CC(C(C2O)OC3C(CC=C(O3)CN)N)N)N)O.OS(=O)(=O)O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sisomicin sulfate
Punto de fusión 70°C to 73°C
Punto de ebullición 155°C
Temperatura de inflamación >110°C (230°F)
Envase Frasco de plástico
Cantidad 1 g
Información de solubilidad Soluble in water
Formula Weight (peso de la fórmula) 692.72
Porcentaje de pureza 90%
Forma física Powder