Learn More
Sirtuin modulator 1, MedChemExpress
Código de producto. 16497888
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497888 10 mg 10 miligramos
16463837 50 mg 50 miligramos
16437706 100 mg 100 miligramos
16430358 5 mg 5 miligramos
16411859 1 mg 1 miligramo
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497888 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY19758A
MedChemExpress Sirtuin modulator 1 is a modulator of SIRTl, a homolog of SIRT3, with EC1.5 of < 1 μM, extracted from patent WO 2010071853 A1, Compound No.4.
Sirtuin modulator 1 is a modulator of SIRTl, a homolog of SIRT3, with EC1.5 of < 1 μM, extracted from patent WO 2010071853 A1, Compound No.4.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sirtuin modulator 1
Forma física Solid
CAS 2070015-26-6
Color Amarillo claro
Cantidad 10 mg
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C31H32ClN5O2S2
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death
Información de solubilidad DMSO : 12.5 mg/mL (20.62 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(C1=C(CCCOC)SC(C2=CC=CC=C2)=N1)NC3=CC=CC=C3C4=NC5=C(N=CC(CN6CCCC6)=C5)S4.Cl[H]
Peso molecular (g/mol) 606.2
Formula Weight (peso de la fórmula) 606.2
Porcentaje de pureza 99.72%