Learn More
Sirtinol, R&D Systems™
Código de producto. 18033822
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
50 miligramos
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
18033822 50 mg 50 miligramos
18004632 10 mg 10 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Código de producto. 18033822 Proveedor Tocris Bioscience N.º de proveedor 3521/50
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Ver productos alternativos
A Tocris product, part of R&D Systems. Selective sirtuin family deacetylase inhibitor
Cell-permeable, selective sirtuin deacetylase inhibitor (IC50 values are 38, 68 and 131 μM at SIRT2, Sir2p and SIRT1 respectively) that has no effect on HDAC1 activity. Significantly decreases growth and viability of PCa and HEK293T cells in vitro.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 410536-97-9
Fórmula molecular C26H22N2O2
Peso molecular (g/mol) 394.47
Número MDL MFCD00810186
Clave InChI YUGODMKHHCZZOI-ZVTCDHROSA-N
Sinónimo 2-e-2-hydroxynaphthalen-1-yl methylidene amino-n-1-phenylethyl benzamide
PubChem CID 19577289
Nombre IUPAC 2-({[(1Z)-2-oxo-1,2-dihydronaphthalen-1-ylidene]methyl}amino)-N-[(1S)-1-phenylethyl]benzamide
SMILES C[C@H](NC(=O)C1=CC=CC=C1N\C=C1/C(=O)C=CC2=CC=CC=C12)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sirtinol
Cantidad 50 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.47
Porcentaje de pureza >98%
Línea de productos Tocris