Learn More
Sirtinol, MedChemExpress
Código de producto. 16498407
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
16498407 5 mg 5 miligramos
16495718 10 mg 10 miligramos
16421887 50 mg 50 miligramos
16406216 100 mg 100 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Código de producto. 16498407 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY13515
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 09-12-2026
MedChemExpress Sirtinol is a sirtuin (SIRT) inhibitor, with IC50s of 48 μM, 57.7 μM and 131 μM for ySir2, hSIRT2 and hSIRT2, respectively.
Sirtinol is a sirtuin (SIRT) inhibitor, with IC50s of 48 μM, 57.7 μM and 131 μM for ySir2, hSIRT2 and hSIRT2, respectively.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sirtinol
CAS 410536-97-9
Color Yellow
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H22N2O2
Cantidad 5 mg
Información de solubilidad DMSO : 10 mg/mL (25.35 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC(C1=CC=CC=C1)C)C2=CC=CC=C2/N=C/C3=C4C=CC=CC4=CC=C3O
Peso molecular (g/mol) 394.47
Formula Weight (peso de la fórmula) 394.47
Porcentaje de pureza 98.0%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death