Learn More
STEMCELL Technologies Sirtinol
Código de producto. 17120282
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
17120282 10 mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 17120282 Proveedor STEMCELL Technologies N.º de proveedor 73824
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 25-11-2026
Epigenetic modifier; Inhibitor of Sir2p, SIRT1, and SIRT2
  • Sirtinol is a cell-permeable inhibitor of sirtuin NAD+-dependent histone deacetylases (HDACs), including yeast Sir2p (IC50 = 68 μM; Grozinger et al.), human SIRT1 (IC50 = 131 μM; Schuetz et al.), and SIRT2 (IC50 = 38 μM; Grozinger et al.) It does not inhibit human HDAC1 activity (Grozinger et al.) Sirtinol also activates the auxin signaling pathway in Arabidopsis (Dai et al.)
  • Suppresses inflammatory signaling in human dermal microvascular endothelial cells (Orecchia et al.)
  • Enhances apoptosis and cell death in leukemic cells, but not in healthy leukocytes and hematopoietic progenitors (Cea et al.)
  • Induces senescence-like growth arrest in human cancer cell lines MCF-7 and H1299 (Ota et al.; Wang et al.)
Especificaciones
CAS 410536-97-9
Sinónimo Sir Two Inhibitor Naphthol
Cantidad 10 mg
Fórmula molecular C26H22N2O2
Pureza ≥98%