Learn More
Thermo Scientific Chemicals Sirtinol
Código de producto. 15476419
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
10mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
15476419 10mg 10 miligramos
1 options
Código de producto. 15476419 Proveedor Thermo Scientific Chemicals N.º de proveedor J64486.MA
 Artículo restringido
Fecha estimada de envoi: 04-12-2026
Añadir a la cesta
Sirtinol es un inhibidor específico de las sirtuína deacetilasas dependientes de NAD que puede penetrar en las células.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Alfa Aesar. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Alfa Aesar / código de artículo original o la referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de la marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Cantidad 10mg
Descripción De blanco a amarillo
Contenido y almacenamiento De - 30 °C a - 10 °C
Para utilizar con (aplicación) Sirtinol es un inhibidor específico de las sirtuína deacetilasas dependientes de NAD que puede penetrar en las células.
CAS 410536-97-9
Fórmula molecular C26H22N2O2
Formula Weight (peso de la fórmula) 394,46g/mol
Sinónimo (E)-2-((2-hidroxinaftaleno-1-il)metileneamino)-N-(1-feniletil)benzamida
Solubilidad Soluble en agua, DMSO y metanol
Tipo de producto Reactivo de transducción de la señal
Formulario Crystals