Learn More
SIRT6 en 1, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | 1,2,3,4-Tetrahydro-2,4-dioxo-N-[4-(3-pyridinyloxy)phenyl]-6-quinazolinesulfonamide |
| CAS | 1214468-35-5 |
| Fórmula molecular | C19 H30 O2 |
| Cantidad | 50 mg |
| Sinónimo | SIRT6-IN-1, 1,2,3,4-Tetrahydro-2,4-dioxo-N-[4-(3-pyridinyloxy)phenyl]-6-quinazolinesulfonamide |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C19H30O2/c1-18-9-7-13(20)11-12(18)3-4-14-15-5-6-17(21)19(15,2)10-8-16(14)18/h3,13-17,20-21H,4-11H2,1-2H3/t13-,14-,15-,16-,17?,18-,19-/m0/s1 |
| SMILES | C[C@]12CC[C@H]3[C@@H](CC=C4C[C@@H](O)CC[C@]34C)[C@@H]1CCC2O |
| Nombre IUPAC | (3S,8R,9S,10R,13S,14S)-10,13-dimetil-2,3,4,7,8,9,11,12,14,15,16,17-dodecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantreno-3,17-diol |
| Peso molecular (g/mol) | 290.44 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 290.225 |