Learn More
Sirt2-IN-1, MedChemExpress
Código de producto. 16484628
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16484628 10 mg 10 miligramos
16447347 5 mg 5 miligramos
16430927 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 16484628 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY112427
MedChemExpress Sirt2-IN-1 (Compound 9) is a sirtuin 2 (Sirt2) inhibitor with an IC50 of 163 nM.
Sirt2-IN-1 (Compound 9) is a sirtuin 2 (Sirt2) inhibitor with an IC50 of 163 nM.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sirt2-IN-1
CAS 1862238-00-3
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C28H27N7O2S2
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 150 mg/mL (268.97 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C(NC1=NC=C(CC2=CC=CC(OCC3=CN(CC4=CC=CC=C4)N=N3)=C2)S1)CSC5=NC(C)=CC(C)=N5
Peso molecular (g/mol) 557.69
Formula Weight (peso de la fórmula) 557.69
Porcentaje de pureza 98.45%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death