Learn More
Inhibidor de SIRT1/2 IV, Cambiol, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SIRT1/2 Inhibitor IV','Cambinol |
| CAS | 14513-15-6 |
| Fórmula molecular | C21H16N2O2S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 2,3-Dihydro-5-[(2-hydroxy-1-naphthalenyl)methyl]-6-phenyl-2-thioxo-4(1H)-pyrimidinone, 5-[(2-Hydroxynaphthalen-1-yl)methyl]-6-phenyl-2-thioxo-2,3-dihydro-1H-pyrimidin-4-one, Cambinol, NSC 112546 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H16N2O2S/c24-18-11-10-13-6-4-5-9-15(13)16(18)12-17-19(14-7-2-1-3-8-14)22-21(26)23-20(17)25/h1-11,24H,12H2,(H2,22,23,25,26) |
| SMILES | Oc1ccc2ccccc2c1CC3=C(NC(=S)NC3=O)c4ccccc4 |
| Nombre IUPAC | 5-[(2-hidroxinaftalen-1-il)metil]-6-fenil-2-sulfaniliden-1H-pirimidin-4-ona |
| Peso molecular (g/mol) | 360.43 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 360.0932 |