Learn More
Berthold Technologies Portamuestras/reflector Sirius 2 para viales de microfuga
Código de producto. 31777406 Tienda Berthold Technologies Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Aplicaciones de la luminiscencia
Código de producto. Para utilizar con (aplicación)
31777406 Aplicaciones de la luminiscencia
1 options
Código de producto. 31777406 Proveedor Berthold Technologies N.º de proveedor 84722
Fecha estimada de envoi: 10-12-2026
Soporte de muestra opcional para medir en tubos de microcentrífuga.
  • El portamuestras estándar soporta tubos de luminiscencia (12 mm de diámetro, 55 mm o 75 mm de longitud)
  • No es compatible con tubos de microcentrífuga
  • El portamuestras opcional solo permite la medición (sin inyección) en tubos de microcentrífuga
  • La inyección en tubos de microcentrífuga requiere el portamuestras 84720
Especificaciones
Tipo Adaptador
Color Negro
Para utilizar con (aplicación) Aplicaciones de la luminiscencia
Para utilizar con (equipo) Luminómetro de tubos Sirius 2 LB 9526