Descripción
Detección de luminiscencia de alto rendimiento
- Detecta menos de 0,5 zmol de luciferasa de luciferasa de luciérnagas (1 amol ATP/tubo)
- La recogida de luz se maximiza mediante la proximidad de la muestra al detector y la optimización de los reflectores de luz alrededor del vial de la muestra
- El detector funcionaba en modo de conteo de fotones, asegurando una señal de fondo muy baja, excelente relación señal-ruido y la mayor linealidad
Flexibilidad excepcional
- Cámara de muestra diseñada para rendimiento y flexibilidad: elige el formato de muestra que mejor se adapte a tu aplicación
- Los portamuestras opcionales permiten una inyección precisa en tubos de microcentrífuga y tubos de luminiscencia estándar
- Compatible con tubos de luminiscencia estándar de 12 mm (55 y 75 mm) y tubos de microcentrífuga (1,5 y 2 mL)
Funcionamiento intuitivo de la pantalla táctil
- Software controlado por pantalla táctil que funciona mediante gestos táctiles
- Software fácil de usar con funciones avanzadas como manejo de réplicas, cálculos de ensayos duales y visualización gráfica
- Los datos pueden descargarse en un USB módulo, imprimirse o exportarse para cálculos posteriores en Excel otros programas
Soluciones flexibles de inyectores
- Disponible con hasta dos inyectores automáticos de reactivo tipo jeringuilla
- Rango de volumen de inyección de 20 a 500 μL
- Portamuestras listas para usar para inyección precisa en tubos microfuge de 1,5 mL y 2 mL, así como tubos de 55 mm y 75 mm de 12 mm de diámetro
- Incluye: luminómetro, adaptador eléctrico, manuales de usuario, accesorios estándar
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Luminómetro |
| Tipo de pantalla | 7 in Táctil capacitivo, control por gestos, 480 x 800 píxeles |
| Tipo de conexión | Funcionamiento de la pantalla táctil |
| Detector | Tubo fotomultiplicador de bajo ruido en modo de conteo de fotones individuales |
| Método de detección | Luminiscencia |
| Límites de detección | <1 amol ATP |
| Dispensación por volumen (métrico) | De 20 to 500 μl |
| Color | Gris claro |
| Para utilizar con (aplicación) | Ensayos de luminiscencia |
| Tensión | 24 V |
| Mostrar más |