Learn More
Berthold Technologies Portamuestras/reflectores de inyección Sirius 2 para frascos de microfuga
Código de producto. 31777424 Tienda Berthold Technologies Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Para utilizar con (aplicación):
Ensayos de luminiscencia
Código de producto. Para utilizar con (aplicación)
31777424 Ensayos de luminiscencia
1 options
Product Code. 31777424 Supplier Berthold Technologies Supplier No. 84720
Fecha estimada de envoi: 14-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Portamuestras opcional para medir e inyectar en tubos de microcentrífuga.
  • El portamuestras estándar soporta tubos de luminiscencia (12 mm de diámetro, 55 mm o 75 mm de longitud)
  • No es compatible con tubos de microcentrífuga
  • El portamuestras opcional permite la medición e inyección en tubos de microcentrífuga
Specifications
Tipo Adaptador
Color Negro
Para utilizar con (aplicación) Ensayos de luminiscencia
Para utilizar con (equipo) Luminómetro de tubos Sirius 2 LB 9526