Learn More
Siremadlin, MedChemExpress
Código de producto. 16497558
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
1 miligramo
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
16497558 10 mg 10 miligramos
16497496 100 mg 100 miligramos
16460038 5 mg 5 miligramos
16411749 1 mg 1 miligramo
16403587 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Código de producto. 16497558 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY18658
MedChemExpress Siremadlin (NVP-HDM201) is a potent, orally bioavailable and highly specific p53-MDM2 interaction inhibitor.
Siremadlin (NVP-HDM201) is a potent, orally bioavailable and highly specific p53-MDM2 interaction inhibitor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Siremadlin
CAS 1448867-41-1
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C26H24Cl2N6O4
Cantidad 10 mg
Sinónimo NVP-HDM201 HDM201
Información de solubilidad DMSO : ≥ 56.75 mg/mL (102.18 mM)
SMILES O=C1N(C2=CC(Cl)=CN(C)C2=O)[C@@H](C3=CC=C(Cl)C=C3)C4=C1N=C(C5=CN=C(OC)N=C5OC)N4C(C)C
Peso molecular (g/mol) 555.41
Formula Weight (peso de la fórmula) 555.41
Porcentaje de pureza 99.02%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death