Learn More
SIPr (grado técnico), TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | SIPr (Technical Grade) |
| CAS | 258278-28-3 |
| Fórmula molecular | C27H38N2 |
| Cantidad | 500 mg |
| Sinónimo | 1,3-Bis[2,6-bis(1-methylethyl)phenyl]-2-imidazolidinylidene, 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)-4,5-dihydroimidazol-2-ylidene, 1,3-Bis(2,6-diisopropylphenyl)imidazolidin-2-ylidene |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C27H38N2/c1-18(2)22-11-9-12-23(19(3)4)26(22)28-15-16-29(17-28)27-24(20(5)6)13-10-14-25(27)21(7)8/h9-14,18-21H,15-16H2,1-8H3 |
| SMILES | CC(C1=C(N2[C]N(C3=C(C(C)C)C=CC=C3C(C)C)CC2)C(C(C)C)=CC=C1)C |
| Nombre IUPAC | 1,3-bis(2,6-diisopropilfenil)-4,5-dihidro-1H-imidazol-3-io-2-uro |
| Peso molecular (g/mol) | 390.6 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 390.3 |