Learn More
Sipoglitazar, CVR
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sipoglitazar |
| CAS | 342026-92-0 |
| Fórmula molecular | C25 H25 N3 O4 S |
| Cantidad | 5 mg |
| Sinónimo | 3-[3-Ethoxy-1-[4-(2-phenyl-4-thiazolylmethoxy)benzyl]-1H-pyrazol-4-yl]propionic Acid, 3-[3-Ethoxy-1-[4-[(2-phenyl-1,3-thiazol-4-yl)methoxy]benzyl]-1H-pyrazol-4-yl]propionic Acid, 3-Ethoxy-1-[[4-[(2-phenyl-4-thiazolyl)methoxy]phenyl]methyl]-1H-pyrazole-4-propanoic Acid |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C25H25N3O4S/c1-2-31-24-20(10-13-23(29)30)15-28(27-24)14-18-8-11-22(12-9-18)32-16-21-17-33-25(26-21)19-6-4-3-5-7-19/h3-9,11-12,15,17H,2,10,13-14,16H2,1H3,(H,29,30) |
| SMILES | CCOc1nn(Cc2ccc(OCc3csc(n3)c4ccccc4)cc2)cc1CCC(=O)O |
| Nombre IUPAC | Ácido 3-[3-etoxi-1-[[4-[(2-fenil-1,3-tiazol-4-il)metoxi]fenil]metil]pirazol-4-il]propanoico |
| Peso molecular (g/mol) | 463.55 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 463.1566 |