Learn More
Buerkle™ Sifón con llave de paso
Código de producto. 10159160 Tienda Bürkle Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Caudal:
9 L/min.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Caudal Tamaño de la unidad
10159160 9 L/min. cada uno
1 options
También se ofrece como tubo de inmersión previa solicitud.
Código de producto. 10159160 Proveedor Buerkle™ N.º de proveedor 56051000
En stock
También se ofrece como tubo de inmersión previa solicitud.
Un dispositivo para una transferencia rápida y sencilla de líquidos con viscosidad baja de recipientes a diferentes alturas mediante el principio del sifón. El sifón con llave de paso Buerkle™ es especialmente útil para completar la evacuación de recipientes, ya que solo hay que impulsar el líquido una vez.
Un dispositivo para una transferencia rápida y sencilla de líquidos con viscosidad baja desde contenedores a diferentes alturas mediante el principio del sifón: solo es necesario impulsar el líquido una vez, por lo que resulta especialmente útil para la evacuación completa de recipientes. Apto para alimentos.
  • LDPE/PVC
  • Capacidad de bombeo 9 l/min
  • Con válvula de bola resistente hecha de polipropileno
  • Buena visión del medio gracias a las mangueras transparentes
  • Manguera con protección contra dobladuras con ojal de suspensión
  • Unidad de llenado rentable si no es necesario realizar la extracción de forma regular
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Caudal 9 L/min.
Incluye Manguera de 15 mm
Peso (métrico) 25 kg
Fondo (métrico) 100 cm
Longitud del tubo de la bomba 100 cm
Propiedades de resistencia Solvents
Material Polipropileno
Tipo de producto Bomba de sifón
Para utilizar con (equipo) For containers up to 1 L