Learn More
Sipatrigine, MedChemExpress
Código de producto. 16416907
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
Tamaño de la unidad:
5 miligramos
16416907 5 mg 5 miligramos
1 options
Código de producto. 16416907 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY108335
MedChemExpress Sipatrigine (619C89), a neuroprotective agent, is a glutamate release inhibitor, voltage-dependent sodium channel and calcium channel inhibitor, penetrating the central nervous system. Has the potential in the study for focal cerebral ischemia and stroke.
Sipatrigine (619C89), a neuroprotective agent, is a glutamate release inhibitor, voltage-dependent sodium channel and calcium channel inhibitor, penetrating the central nervous system. Has the potential in the study for focal cerebral ischemia and stroke.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sipatrigine
CAS 130800-90-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H16Cl3N5
Cantidad 5 mg
Sinónimo 619C89 BW 619C89
Información de solubilidad DMSO : 50 mg/mL (134.16 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC(N2CCN(C)CC2)=NC=C1C3=CC(Cl)=CC(Cl)=C3Cl
Peso molecular (g/mol) 372.68
Formula Weight (peso de la fórmula) 372.68
Porcentaje de pureza 99.0%
Grado Research
Forma física Powder
Para utilizar con (aplicación) Neuroscience-Neuromodulation