Learn More
Sintofen, Dr. Ehrenstorfer
Código de producto. 30320026
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25 mg
Código de producto. Cantidad
30320026 25 mg
1 options
Código de producto. 30320026 Proveedor Dr. Ehrenstorfer N.º de proveedor DREC16970500
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sintofen
CAS 130561-48-7
Nombres de analitos o componentes Sintofen
Condiciones de envío Room Temperature
Fórmula molecular C18 H15 Cl N2 O5
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-Cinnolinecarboxylic acid, 1-(4-chlorophenyl)-1,4-dihydro-5-(2-methoxyethoxy)-4-oxo-, 1-(4-Chlorophenyl)-1,4-dihydro-5-(2-methoxyethoxy)-4-oxo-3-cinnolinecarboxylic acid, Cintofen, SC 2053, Sintofen
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15ClN2O5/c1-25-9-10-26-14-4-2-3-13-15(14)17(22)16(18(23)24)20-21(13)12-7-5-11(19)6-8-12/h2-8H,9-10H2,1H3,(H,23,24)
Tipo de solución Neat
SMILES COCCOc1cccc2N(N=C(C(=O)O)C(=O)c12)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC Ácido 1-(4-clorofenil)-5-(2-metoxietoxi)-4-oxocinolina-3-carboxílico
Industry Type Environmental Testing
Peso molecular (g/mol) 374.78
Cantidad 25 mg
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.0669 g/mol