Learn More
Sintofen 100 μg/mL en acetonitrilo, Dr. Ehrenstorfer
Product Code. 30318276
Change view
Click to view available options
Cantidad:
1 mL
Unit Size:
1 ml
Product Code. Cantidad unitSize
30318276 1 mL 1 ml
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 30318276 Supplier Dr. Ehrenstorfer Supplier No. DREA16970500AL100
This item is not returnable. View return policy
Descubra los materiales de referencia certificados del Dr. Ehrenstorfer: Disponible en múltiples formatos, incluidas mezclas regulatorias de múltiples componentes, para potenciar su análisis de alimentos y medio ambiente con calidad trazable y acreditada por ISO.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Nombre del producto químico o material Sintofen
CAS 130561-48-7
Nombres de analitos o componentes Sintofen
Condiciones de envío +20°C
Fórmula molecular C18 H15 Cl N2 O5
Concentración 100 μg/mL
Certificaciones/conformidad ISO 17034
Sinónimo 3-Cinnolinecarboxylic acid, 1-(4-chlorophenyl)-1,4-dihydro-5-(2-methoxyethoxy)-4-oxo-, 1-(4-Chlorophenyl)-1,4-dihydro-5-(2-methoxyethoxy)-4-oxo-3-cinnolinecarboxylic acid, Cintofen, SC 2053, Sintofen
Fórmula InChI InChI=1S/C18H15ClN2O5/c1-25-9-10-26-14-4-2-3-13-15(14)17(22)16(18(23)24)20-21(13)12-7-5-11(19)6-8-12/h2-8H,9-10H2,1H3,(H,23,24)
SMILES COCCOc1cccc2N(N=C(C(=O)O)C(=O)c12)c3ccc(Cl)cc3
Nombre IUPAC Ácido 1-(4-clorofenil)-5-(2-metoxietoxi)-4-oxocinolina-3-carboxílico
Solvent or Matrix Acetonitrile
Peso molecular (g/mol) 374.78
Cantidad 1 mL
Formula Weight (peso de la fórmula) 374.0669 g/mol