Descripción
- Borde sin fusionar y centrado
- Superficie sin procesar
- Disponibles en packs de 10
Especificaciones
Especificaciones
| Material | Vidrio sinterizado |
| Tamaño de poro | 160-250 μm |
| Cantidad | Paquete de 10 |