Learn More
Sinorphan, TRC
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Sinorphan |
| CAS | 112573-73-6 |
| Fórmula molecular | C21 H23 N O4 S |
| Cantidad | 2.5 mg |
| Sinónimo | N-[(2S)-2-[(Acetylthio)methyl]-1-oxo-3-phenylpropyl]glycine Phenylmethyl Ester, BAY-y 7432, BP 1.02, Ecadotril, S 049 |
| Fórmula InChI | InChI=1S/C21H23NO4S/c1-16(23)27-15-19(12-17-8-4-2-5-9-17)21(25)22-13-20(24)26-14-18-10-6-3-7-11-18/h2-11,19H,12-15H2,1H3,(H,22,25)/t19-/m1/s1 |
| SMILES | CC(=O)SC[C@@H](Cc1ccccc1)C(=O)NCC(=O)OCc2ccccc2 |
| Nombre IUPAC | 2-[[(2S)-2-(acetilsulfanilmetil)-3-fenilpropanoil]amino]acetato de bencilo |
| Peso molecular (g/mol) | 385.48 |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 385.1348 |