Learn More
Sinomenine hydrochloride, MedChemExpress
Código de producto. 16466636
Encompass_Preferred
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
100 mg
Tamaño de la unidad:
100 miligramos
16466636 100 mg 100 miligramos
1 options
Código de producto. 16466636 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15122A
MedChemExpress Sinomenine hydrochloride (Cucoline hydrochloride), an alkaloid extracted from Sinomenium acutum, is a blocker of the NF-κB activation. Sinomenine also is an activator of μ-opioid receptor.
Sinomenine hydrochloride (Cucoline hydrochloride), an alkaloid extracted from Sinomenium acutum, is a blocker of the NF-κB activation. Sinomenine also is an activator of μ-opioid receptor.
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sinomenine hydrochloride
CAS 6080-33-7
Color Blanco
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C19H24ClNO4
Cantidad 100 mg
Sinónimo Cucoline hydrochloride
Información de solubilidad DMSO : 100 mg/mL (273.34 mM; Need ultrasonic and warming) ∣H2O : 16.67 mg/mL (45.57 mM; Need ultrasonic)
SMILES OC(C1=C2C[C@@]3([H])[C@](C=C4OC)([H])[C@@]1(CCN3C)CC4=O)=C(C=C2)OC.Cl
Peso molecular (g/mol) 365.85
Formula Weight (peso de la fórmula) 365.85
Porcentaje de pureza 99.46%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-programmed cell death