Learn More
Sinigrin Monohidrato, TRC
Código de producto. 30409217
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad
30409217 5 mg
30410161 50 mg
30409440 10 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 30409217 Proveedor Toronto Research Chemicals N.º de proveedor TRCS4879135MG
Moléculas orgánicas de alta pureza y estándares analíticos, implementados estratégicamente en todo el mundo para impulsar la innovación y el éxito comercial.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 64550-88-5
Fórmula molecular C10H16KNO9S2.H2O
Peso molecular (g/mol) 397.5
Sinónimo β-D-Glucopyranose, 1-thio-, 1-[N-(sulfooxy)-3-butenimidate], monopotassium salt, monohydrate, (Z)- (9CI), Sinigrine potassium monohydrate, 1-Thio-β-D-glucopyranose (Z)-1-[N-(sulfooxy)-3-butenimidate] monopotassium salt monohydrate
Nombre IUPAC potasio; [(E)-1-[(2S,3R,4S,5S,6R)-3,4,5-trihidroxi-6-(hidroximetil)oxan-2-il]sulfanilbut-3-enilideneamino] sulfato; hidratar
SMILES O.[K+].OC[C@H]1O[C@@H](S\C(=N/OS(=O)(=O)[O-])\CC=C)[C@H](O)[C@@H](O)[C@@H]1O
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Sinigrin Monohydrate
Cantidad 5 mg
Fórmula InChI InChI=1S/C10H17NO9S2.K.H2O/c1-2-3-6(11-20-22(16,17)18)21-10-9(15)8(14)7(13)5(4-12)19-10;;/h2,5,7-10,12-15H,1,3-4H2,(H,16,17,18);;1H2/q;+1;/p-1/b11-6+;;/t5-,7-,8+,9-,10+;;/m1../s1
Formula Weight (peso de la fórmula) 415.0009