Learn More
Axygen™ Depósito de reactivo de un solo pocillo con canaletas inferiores de 96 pocillos, perfil alto, estéril
Código de producto. 30306807 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Cantidad:
25/Cs.
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
Código de producto. Cantidad Tamaño de la unidad
30306807 25/Cs. paquete de 25
1 options
Código de producto. 30306807 Proveedor Axygen™ N.º de proveedor RESSW96HPSIM
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.00€
    264.96€ / paquete de 25
    Ahorro 102.04€
    27% Descuento
Ver todas las promociones
Fecha estimada de envoi: 28-12-2026
Depósito de 96 pozos diseñado para permitir la formación de charcas de recolección en la superficie del fondo para ayudar a minimizar el volumen muerto.
  • El Axygen La marca ofrece una línea completa de depósitos de reactivos de uno o varios pocillos que están disponibles en numerosos formatos para aplicaciones automatizadas y manuales.
  • Todos los depósitos están diseñados para cumplir con la norma ANSI/SLAS 1-2004: Microplacas: dimensiones de la huella y son compatibles con la mayoría de los sistemas de automatización
  • Fabricados con polipropileno puro para ofrecer una excelente resistencia química
  • Serie de pozos en forma de diamante: Los grupos de recolección de 96 o 384 pocillos en la superficie inferior ayudan a minimizar el volumen muerto, libre de ARNasa/DNasa, apirógeno, estéril
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Color Transparente
Capacidad (métrico) 240 mL
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Tipo Depósito de reactivos
Para utilizar con (aplicación) Retener y distribuir líquidos
Cantidad 25/Cs.
Esterilizables en autoclave No esterilizable en autoclave
Canales 1
Desechables Un solo uso
Forma del fondo Plano
Mostrar más Mostrar menos
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.