Learn More
Axygen™ Depósitos de reactivos de perfil bajo de un único pocillo
Tienda Axygen Scientific ProductosDescripción
Corning ofrece una línea completa de depósitos de reactivos de un solo pocillo y de varios pocillos de Axygen que están disponibles en múltiples formatos para uso manual y automatizado. Todos los depósitos se han diseñados para cumplir con las dimensiones estándar ANSI/SLA para microplacas y son compatibles con la mayoría de las estaciones de trabajo automatizadas. Los depósitos de reactivos están fabricados con polipropileno para ofrecer una excelente resistencia química.
- Duraderos y económicos
- Varios formatos para diferentes aplicaciones
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | ANSI/SLAS, sin ARNasa/ADNasa y apirógenos |
| Color | Transparente |
| Capacidad (métrico) | 90 ml |
| Material | Polipropileno |
| Esterilidad | No estéril |
| Tipo | Depósito de reactivos |
| N.º por caja | 25/caja |
| N.° por paquete | 25/Paq. |
| Envase | 25/caja |
| Canales | 1 cubeta inferior |
| Mostrar más |