Learn More
Axygen™ Depósitos de reactivos de perfil bajo de un único pocillo
Código de producto. 11301974 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
86 ml
90 ml
92 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Canales:
1 cubeta inferior
384 cubetas inferiores
96 cubetas inferiores
Envase:
25/caja
En envase individual; 25/caja
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad Canales Envase Tamaño de la unidad
11301974 86 ml No estéril 96 cubetas inferiores 25/caja paquete de 25
11330275 92 ml No estéril 384 cubetas inferiores 25/caja paquete de 25
11370265 90 ml No estéril 1 cubeta inferior 25/caja paquete de 25
11340275 92 ml Estéril 384 cubetas inferiores En envase individual; 25/caja paquete de 25
11380265 90 ml Estéril 1 cubeta inferior En envase individual; 25/caja paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11301974 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur RESSW96LP
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    362.00€
    261.57€ / paquete de 25
    Ahorro 100.43€
    27% Descuento
Afficher toutes les promotions
Fecha estimada de envoi: 27-04-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Fabricados con polipropileno puro para ofrecer una excelente resistencia química
Corning ofrece una línea completa de depósitos de reactivos de un solo pocillo y de varios pocillos de Axygen que están disponibles en múltiples formatos para uso manual y automatizado. Todos los depósitos se han diseñados para cumplir con las dimensiones estándar ANSI/SLA para microplacas y son compatibles con la mayoría de las estaciones de trabajo automatizadas. Los depósitos de reactivos están fabricados con polipropileno para ofrecer una excelente resistencia química.
  • Duraderos y económicos
  • Varios formatos para diferentes aplicaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certificaciones/conformidad ANSI/SLAS, sin ARNasa/ADNasa y apirógenos
Color Transparente
Capacidad (métrico) 86 ml
Material Polipropileno
Esterilidad No estéril
Tipo Depósito de reactivos
Envase 25/caja
Canales 96 cubetas inferiores
Desechables Un solo uso
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.