Learn More
Axygen™ Depósitos de reactivos de alto perfil de un pocillo
Código de producto. 11320275 Tienda Axygen Scientific Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Capacidad (métrico):
240 ml
240 ml
282 ml
290 ml
Esterilidad:
Estéril
No estéril
Canales:
12 cubetas inferiores
384
384 cubetas inferiores
8 cubetas inferiores
96 cubetas inferiores
Tamaño de la unidad:
paquete de 25
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Capacidad (métrico) Esterilidad Canales Tamaño de la unidad
11320275 282 ml Estéril 384 cubetas inferiores paquete de 25
11310275 282 ml No estéril 384 paquete de 25
11360275 290 ml Estéril 8 cubetas inferiores paquete de 25
11300275 290 ml Estéril 12 cubetas inferiores paquete de 25
11370275 240 ml No estéril 96 cubetas inferiores paquete de 25
11350275 290 ml No estéril 8 cubetas inferiores paquete de 25
11390265 290 ml No estéril 12 cubetas inferiores paquete de 25
11380275 240 ml Estéril 96 cubetas inferiores paquete de 25
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Code produit 11320275 Fournisseur Axygen™ Code fournisseur RESSW384HPSI
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    367.00€
    264.96€ / paquete de 25
    Ahorro 102.04€
    27% Descuento
Afficher toutes les promotions
Fecha estimada de envoi: 22-03-2027
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Fabricados con polipropileno puro para ofrecer una excelente resistencia química
Corning ofrece una línea completa de depósitos de reactivos de un solo pocillo y de varios pocillos de Axygen que están disponibles en múltiples formatos para uso manual y automatizado. Todos los depósitos se han diseñados para cumplir con las dimensiones estándar ANSI/SLA para microplacas y son compatibles con la mayoría de las estaciones de trabajo automatizadas. Los depósitos de reactivos están fabricados con polipropileno para ofrecer una excelente resistencia química.
  • Duraderos y económicos
  • Varios formatos para diferentes aplicaciones
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Certificaciones/conformidad ANSI/SLAS, sin ARNasa/ADNasa y apirógenos
Color Transparente
Capacidad (métrico) 282 ml
Material Polipropileno
Esterilidad Estéril
Tipo Depósito de reactivos
Envase En envase individual; 25/caja
Canales 384 cubetas inferiores
Desechables Un solo uso
Nom du produit
Sélectionnez un problème
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.