Descripción
- Cada espátula está envasada individualmente y viene esterilizada por radiación gamma para ausencia de residuos de EtO
- Estructura de poliestireno modificado
- No tóxica y resistente a productos químicos
- Las espátulas están libres de ARNasa/ADNasa, no pirogénicas y antiestáticas
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Espátula con cuchilla cónica/cuchara |
| Tipo de producto | Herramienta de espátula y cuchara |
| Longitud (imperial) | 9,69 pulg |
| Material | Poliestireno |
| Longitud (métrico) | 24,61cm |