Learn More
SHOWA™ Guantes de nitrilo de un solo uso y sin polvo 7540
Código de producto. 15762937
Change view
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
M
L
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
Código de producto. Tamaño unitSize
15762937 XS paquete de 100
15772937 Pequeño paquete de 100
15782937 M paquete de 100
15792937 L paquete de 100
15702947 XL paquete de 100
16396208 2XL paquete de 100
6 options
Código de producto. 15762937
Marca: SHOWA™ 754006XS
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Ligeros guantes de protección química, sin silicona y altamente seguros contra la penetración. Alta resistencia a la rotura!
  • Sin silicona.
  • Disipa las descargas electrostáticas cuando se usa (ESD).
  • Acabado texturizado en las puntas de los dedos para mejorar el agarre
  • Sensación de segunda de piel, textura más suave y fácil de poner.
  • Sin polvo y aprobado para la manipulación de alimentos.
  • Sin látex para evitar alergias al látex de tipo I y IV.
  • Aprobado según la Categoría III de las normas EN 374 y EN 455.
  • Adecuados para los sectores alimentario, farmacéutico, aeroespacial, de la electrónica y de la impresión.
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) Reglamento de la EU 425/2016, EN 420, EN 455, EN 374-1:2016, EN 374-5:2016, reglamento de la UE 1935/2004 y 10/2011
AQL 0.65
Color azul cobalto
Desechables Sí
Acabado exterior Punta de los dedos texturizada
Hand Ambidiestro
Latex Free Sí
Material Nitrilo
En polvo sin polvo
Tamaño XS
Esterilidad No estéril
Grosor (imperial) 4 mil
Grosor (métrico) 0,10 mm
EN ISO 374-1 Tipo C
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS JK
Estilo de puño de los guantes Recto
Modelo SHO75400
Tipo de empaquetado caja dispensadora
Cantidad 100 unidades
Longitud (imperial) 9,5 in
Longitud (métrico) 240 mm