Learn More
Poulten Graf™ Jeringa de dos piezas Luer-Lock de un solo uso
Descripción
- Produced in accordance with ISO 7886, ISO 7864 and ISO 8537
- PVC-free and non-toxic
- Sterilixed with ethylene oxide according to DIN 13098 and dispatched in blister packs
- Extremely tight with a transparent, smooth operating cylinder
- Screen printed graduation
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Sí |
| Certificaciones/conformidad | CE |
| Material | Polypropylene |
| Descripción | Graduación serigrafiada |
| Tipo de producto | Jeringa Luer-Lock de 2 partes |
| Desechables | Sí |
| Cantidad | Paquete de 30 |
| Volumen (métrico) | De 50 a 60 ml |
| Tipo de conexión | Luer Lock |
| Graduated | Sí |
| Mostrar más |