Learn More
Skytec™ Guante de un solo uso AQL 0,65 TX566
Código de producto. 30689991 Tienda Skytec Productos
Cambiar vista
Click to view available options
Tamaño:
XS
Pequeño
Medio
Grande
XL
2XL
Tamaño de la unidad:
paquete de 50
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Tamaño Tamaño de la unidad
30689991 Medio paquete de 50
30689998 XS paquete de 50
30690000 Pequeño paquete de 50
30689994 Grande paquete de 50
30689989 XL paquete de 50
30689999 2XL paquete de 50
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Código de producto. 30689991 Proveedor Skytec™ N.º de proveedor SKG00566IF
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    14.72€
    11.70€ / paquete de 50
    Ahorro 3.02€
    20% Descuento
Fecha estimada de envoi: 07-12-2026
Guante de rendimiento superior, sin polvo, con puño extendido para proteger el antebrazo.
Guante de nitrilo de un solo uso con NCA de 0,65. Doble certificación (industrial y médica), extremadamente fuerte y con mayor resistencia química y a las perforaciones que los desechables de nitrilo comunes.
  • 100% nitrilo de primera calidad
  • Grosor de la palma 0,14 mm, peso 10 g (talla M)
  • Alta resistencia a la penetración y proyecciones de muchos productos químicos.
  • Clorado en el interior para ofrecer mayor comodidad y reducir la fricción al ponérselo.
  • Sin polvo, sin látex, no estéril, AQL 0,65
  • Aprobado para manipulación de alimentos
  • Cumple con la normativa de dispositivos médicos (MDD 93/42/EEC), conforme a EN455 (todas las partes)
  • Puño extendido (300 mm de longitud) para proteger el antebrazo
  • Propiedades antiestáticas debido a las propiedades antiestáticas inherentes del nitrilo
  • Libre de silicona para permitir su uso en operaciones de unión/pintura (pinturas, revestimientos, imprimaciones, adhesivos)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad (Europa) EN 455
Chlorinated Sí
Aplicaciones Asistencia sanitaria, Industrial, bacteriológico
Color Morado
Finger Thickness (English) 4,72 in
Finger Thickness (Metric) 0.12 mm
Latex Free Sí
Material Nitrilo
Palm Thickness (English) 4,72 in
Palm Thickness (Metric) 0.12 mm
Tipo de producto Guantes desechables
Tamaño Medio
Grosor (imperial) 4,72 in
Grosor (métrico) 0.12 mm
EN ISO 374-1 Tipo B
EN ISO 374-1 CÓDIGOS DE LETRAS QUÍMICAS J, K, P, T
EN ISO 374 - 5 Bacterias, hongos CON protección antivirus
Estilo de puño de los guantes Con reborde
Revestimiento Sin revestir